Merck
255882
Sigma-Aldrich
Säureblau 29
Dye content 40 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14N6Na2O9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
616.49
Farbindexnummer:
20460
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 40%
λmax
602 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(10-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-5-2-1-3-6-13)9-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-7-4-8-15(11-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
InChIKey
QCWPZYSLMIXIHM-DROYEMJCSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable