245143
4′-Hydroxyvalerophenon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
182-183 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59.8-62.2 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3
InChIKey
ZKCJJGOOPOIZTE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable