Merck
214558
Säurerot 40
Dye content 40 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17N3Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.47
Farbindexnummer:
18070
MDL-Nummer:
Zusammensetzung
Dye content, 40%
SMILES String
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(C)cc(C)c3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)