206709
Alizaringelb 2 G
Dye content ≥90 %
Synonym(e):
3-Nitro-benzolazo-5′-salicylsäure Natriumsalz, Alizaringelb GG, Metachromgelb, Mordant Yellow 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥90%
Methode(n)
titration: suitable
λmax
362 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥14500 at 257-263 nm
≥20000 at 359-365 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-5-4-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-2-1-3-10(6-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1/b15-14+;
InChIKey
ZHFPEICFUVWJIS-WPDLWGESSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
glioblastoma cells in vitro