Wichtige Dokumente
203408
Holmium(III)-chlorid Hexahydrat
99.999%
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
99.999%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: holmium
mp (Schmelzpunkt)
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
BMC medical genomics, 13(1), 69-69 (2020-05-16)
Chromothripsis is an event of genomic instability leading to complex chromosomal alterations in cancer. Frequent long-range chromatin interactions between transcription factors (TFs) and targets may promote extensive translocations and copy-number alterations in proximal contact regions through inappropriate DNA stitching. Although