Merck
196908
Sigma-Aldrich
Hexafluorglutarsäure
97%
Synonym(e):
Perfluorglutarsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOC(CF2)3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.06
Beilstein:
1801049
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
134-138 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C5H2F6O4/c6-3(7,1(12)13)5(10,11)4(8,9)2(14)15/h(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges