191337
1-(4-Fluorphenyl)-piperazin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
118-123 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13FN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
InChIKey
AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Chrnb2(54239)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves