Merck
188786
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzylalkohol
96%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChIKey
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)