Merck
18853
Sigma-Aldrich
1,2-Butadien
≥99.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.09
Beilstein:
1730808
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (GC)
Methode(n)
NMR: suitable (13C-NMR)
bp
10.8 °C (lit.)
SMILES String
CC=C=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h4H,1H2,2H3
InChIKey
QNRMTGGDHLBXQZ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Druckdose
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Empfohlenes Ventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ralf I Kaiser et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(32), 6181-6190 (2014-08-02)
The reactions of the 4-tolyl radical (C6H4CH3) and of the D7-4-tolyl radical (C6D4CD3) with 1,2-butadiene (C4H6) have been probed in crossed molecular beams under single collision conditions at a collision energy of about 54 kJ mol(-1) and studied theoretically using