150762
Benzamid
zone-refined, purified by sublimation, 99.9%
Synonym(e):
Benzoesäureamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
zone-refined
Assay
99.9%
Aufgereinigt durch
sublimation
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChIKey
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PARP1(142)
Biochem./physiol. Wirkung
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup