Wichtige Dokumente
141224
2-Chlor-6-fluortoluol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
Dichte
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
FNPVYRJTBXHIPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F
Flammpunkt (°C)
46 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?