135925
2-Amino-3,5-dichlor-pyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ncc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable