127345
4-(2-Thiazolylazo)-resorcin
97%
Synonym(e):
2-(2,4-Dihydroxybenzolazo)-thiazol, TAR
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(\N=N\c2nccs2)c(O)c1
InChI
1S/C9H7N3O2S/c13-6-1-2-7(8(14)5-6)11-12-9-10-3-4-15-9/h1-5,13-14H/b12-11+
InChIKey
SHNIKUXMZFPPCS-VAWYXSNFSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable