113727
Norphenylephrin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
α-Aminomethyl-4-hydroxybenzylalkohol -hydrochlorid, 4,α-Dihydroxyphenethylamin -hydrochlorid, Norfenefrin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
InChIKey
OWMFSWZUAWKDRR-UHFFFAOYSA-N
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..