111937
2,4-Dichlorbenzoylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.592 (lit.)
bp
150 °C/34 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-18 °C (lit.)
Dichte
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
278.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
137 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter