Merck
ADVH7F37BB6D
AChemBlock
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)7-6-12-13-5-3-4-8(11)9(7)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
CSNZZVJLCGOAFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t94294-ethyl-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94294-ethyl-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)