Merck
ADVH7F37B474
AChemBlock
tert-butyl (1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Größe auswählen
1 G
323,32 €
5 G
849,96 €
Lieferanten-SKU: T96915-1G
323,32 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
323,32 €
5 G
849,96 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T96915-1G
323,32 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-7-8-4-5-9(12)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
AJYDSJWVRJUFMI-BDAKNGLRSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t96915-tert-butyl-1s-4r-2-azabicyclo-2-2-1-heptane-2-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (1s,4r)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t96915-tert-butyl-1s-4r-2-azabicyclo-2-2-1-heptane-2-carboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)