Merck
ADV509448357
AChemBlock
Methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
476,42 €
250 MG
721,37 €
Lieferanten-SKU: L14496-100MG
476,42 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
476,42 €
250 MG
721,37 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: L14496-100MG
476,42 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-4-5(3-7-4)6(8)9-2;/h4-5,7H,3H2,1-2H3;1H
InChIKey
TVJIWRQAMQUMPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14496-methyl-2-methylazetidine-3-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14496-methyl-2-methylazetidine-3-carboxylate-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)