Wichtige Dokumente
AABH99A461FF
AA BLOCKS, INC.
4H,5H,6H,7H,8H,9H-cycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4,5,6,7,8,9-hexahydrocycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2S/c12-11(13)10-7-8-5-3-1-2-4-6-9(8)14-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
InChIKey
XKWUEZYMRWQSOI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=40133-09-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)