Wichtige Dokumente
AABH97D205A2
AA BLOCKS, INC.
4-(Trityloxy)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-(trityloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C26H20O2/c27-20-21-16-18-25(19-17-21)28-26(22-10-4-1-5-11-22,23-12-6-2-7-13-23)24-14-8-3-9-15-24/h1-20H
InChIKey
YXWHPUQQTIIFGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=892112-24-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)