Merck
AABH97CE8DAF
AA BLOCKS, INC.
(2-aminophenyl)(diphenyl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-aminophenyl)(diphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C19H17NO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H,20H2
InChIKey
UKMIZPPNAOUDML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/52744-72-6
Synonym
(2-Aminophenyl)(diphenyl)methanol; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=52744-72-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)