Merck
AABH97CE4B2F
AA BLOCKS, INC.
5-bromo-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzoyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.48
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C14H8BrCl3O2/c15-9-2-4-13(11(5-9)14(18)19)20-7-8-1-3-10(16)6-12(8)17/h1-6H,7H2
InChIKey
LZFBYQHZGSGRRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1160260-32-1
Synonym
5-bromo-2-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]benzoyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1160260-32-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)