Merck
AABH93DDA94A
AA BLOCKS, INC.
Bis(3,3,3-trifluoropropyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-N-(3,3,3-trifluoropropyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C6H9F6N/c7-5(8,9)1-3-13-4-2-6(10,11)12/h13H,1-4H2
InChIKey
BCJXLCSPWYKZAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/201057-04-7
Synonym
1-Propanamine,3,3,3-trifluoro-N-(3,3,3-trifluoropropyl)-
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=201057-04-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)