Die Zukunft der Lösungsmittel: BioRenewable
Die Zukunft der Lösungsmittel muss sowohl sicher als auch umweltbewusst sein und zudem die natürlichen Ressourcen schonen. Außerdem muss sie den anwendbaren Standards entsprechen und die Zuverlässigkeit bieten, die für eine hochwertige chemische Forschung und Produktion erforderlich ist.
Wir haben erhebliche Investitionen in die Entwicklung optimaler, sichererer Alternativen getätigt, um sicherzustellen, dass Ihre Forschung zuverlässig bleibt und gleichzeitig deutlich nachhaltiger wird. Unsere Lösungsmittel der nächsten Generation lassen sich in zwei Kategorien einteilen: BioRenewable und Greener Alternatives. Dazu gehören viele Produktalternativen, die mehr Sicherheit mit einer niedrigeren CO2-Bilanz kombinieren, z. B. unser innovatives Cyrene™-Lösungsmittel.
Cyrene™ (Dihydrolevoglucosenon), eine dipolare, aprotische, bizyklische, chirale Verbindung als potenzieller Ersatz für Dimethylformamid (DMF) und N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) ist das Ergebnis unserer Forschungsbemühungen auf dem Weg zu ökologisch unbedenklichen und sicheren Alternativen, die den derzeitigen Lösungsmitteln in nichts nachstehen.
Cyrene™ wird aus Holznebenprodukten wie Zweigen oder Sägemehl hergestellt und ist zu 98 – 100 % erneuerbar, mit einem CO2-Fußabdruck von nahezu null. Neben diesen Produktionseigenschaften ist Cyrene™ unter natürlichen Bedingungen leicht abbaubar und zerfällt innerhalb von 14 Tagen zu 99 % zu Kohlendioxid und Wasser, während es unter normalen Laborbedingungen lagerstabil bleibt. Bei der Entwicklung von Cyrene™ stand auch die Sicherheit im Mittelpunkt. Es bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer Gefährdung der Reproduktionsfähigkeit oder einer Mutagenität, wie sie für DMF und NMP häufig angegeben werden – was diesen Stoff sicherer in der Handhabung macht.
Wenn Sie mehr über unser Engagement für umweltverträgliche (Grüne) Chemie erfahren möchten, laden Sie unsere Broschüre herunter.
Laden Sie den Flyer herunter, um unsere beiden „wasserfreien“ Produktneuzugänge kennenzulernen: γ-Valerolacton und Dimethyl-Isosorbid.
BioRenewable
Lösungsmittel der Kategorie BioRenewable werden aus erneuerbaren, nachhaltigen biobasierten Materialien gewonnen, wodurch ihre Umweltauswirkungen erheblich verringert werden. Wir stellen sicher, dass die Produkte zu mehr als 50 % aus biobasierten Rohstoffen bestehen, indem wir die Produkte einem Kohlenstofftest unterziehen oder den Gehalt an biobasierten Rohstoffen in allen Herstellungsschritten nachweisen.
Drop-in-Ersatzstoffe
Diese klassischen Lösungsmittel sind frei von den vielen Nebenprodukten der Erdölherstellung, wie z. B. Benzol, Aldehyde und Ether. Sie sind außerdem auf erneuerbaren, biobasierten Kohlenstoff getestet (ASTM Standard D6866).
- Aceton: umweltverträglicherer Drop-in-Ersatz für Aceton auf Erdölbasis
- 1-Butanol: umweltverträglicherer Drop-in-Ersatz für 1-Butanol auf Erdölbasis
- 2-Propanol: umweltverträglicherer Drop-in-Ersatz für 2-Propanol auf Erdölbasis
- Glycerol: umweltverträglicherer Drop-in-Ersatz für Glycerin auf Erdölbasis
BioRenewable Greener Alternatives
Diese BioRenewable-Lösungsmittel sind kein einfacher Drop-in-Ersatz, sondern umweltverträglichere Ersatzstoffe für schädlichere Chemikalien auf Erdölbasis
- Cyrene™: neuer dipolarer, aprotischer Lösungsmittelersatz für NMP und DMF
- Cyrene™/2-MeTHF-Mischung: gemischtes Lösungsmittel mit reduzierter Viskosität; umweltverträglicherer Ersatzstoff für NMP und DMF
- Cyrene™/GVL-Mischung: gemischtes Lösungsmittel mit reduzierter Viskosität; umweltverträglicherer Ersatzstoff für NMP und DMF
- Dimethylisosorbid (DMI): umweltverträglicherer Ersatzstoff für NMP oder DMF
- γ-Valerolacton (GVL): umweltverträglicherer Ersatzstoff für NMP oder DMF
- 2-Methyltetrahydrofuran: umweltverträglicherer Ersatzstoff für THF und DCM
- Ethyl(-)-L-Lactat: sicherere, nachhaltigere Alternative zu Ethylacetat und Aceton
Biobasiertes Ethanol
Ethanol ist ein aus ökologischer Sicht vorzuziehendes Lösungsmittel und entspricht daher den 12 Prinzipien der Grünen Chemie. Es erfüllt die Grundsätze „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“ und „Einsatz erneuerbarer Rohstoffe“.
Weitere umweltverträglichere Alternativen
Diese bekannten Lösungsmittel sind ein Ersatz für herkömmliche Lösungsmittel, die gesundheitlich oder ökologisch bedenklich sind. Sie ermöglichen Energie- und Kosteneinsparungen in vielerlei Hinsicht, wie z. B. sauberere Lösungsmittel-Wasser-Trennung, weniger Abwasser, einfachere Destillation zur Lösungsmittelrückgewinnung, schnellere Reaktionszeiten durch höhere Temperaturen aufgrund eines höheren Siedepunkts und weniger flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds – VOCs).
- Cyclopentylmethylether (CPME): umweltverträglicherer Ersatzstoff für THF und DCM
- Heptan: umweltverträglicherer Ersatzstoff für Hexan
- Dimethylcarbonat: umweltverträglicherer Ersatzstoff für Methylethylketon (MEK) und Parachlorbenzotrifluorid
Umweltverträglichere Lösungsmittel für die Chromatographie
Diese alternativen Lösungsmittel ersetzen die schädlicheren und umweltgefährdenden Lösungsmittel, die üblicherweise in der Chromatographie zum Einsatz kommen. Die Chromatographie ist eine der häufigsten Anwendungsfälle für Lösungsmittel im Labor und trägt wesentlich zum Aufkommen an Lösungsmittelabfällen eines Labors bei.
- Ethylacetat/Ethanol-Mischung: umweltfreundlicherer Ersatzstoff für DCM bei der Aufreinigung mittels Flash-Chromatographie, DC und HPLC
- Heptan: Alternative mit geringerem VOC-Gehalt im Vergleich zu dem herkömmlichen Lösungsmittel Hexan