Systém pro kultivaci primárních lidských epidermálních keratinocytů
Tyto produkty jsou dostupné v USA, Kanadě a vybraných evropských zemích.
- Systém pro kultivaci lidských epidermálních keratinocytů
- Kontrola kvality pro primární systém pro kultivaci lidských epidermálních keratinocytů
- Materiály pro primární kultivaci keratinocytů
Systém pro kultivaci epidermálních keratinocytů člověka
Epidermální keratinocyty tvoří přibližně 90 % buněk epidermis. Keratinocyty vznikají ve stratum basale a migrují do stratum corneum, nejzevnější bariérové vrstvy kůže. Během procesu postupné diferenciace procházejí keratinocyty významnými morfologickými změnami a nakonec se z nich stávají bezjaderné, ploché a vysoce keratinizované dlaždicové buňky stratum corneum.
PromoCell® Normální lidské epidermální keratinocyty jsou k dispozici od jednotlivých nebo sdružených dárců. Buňky jsou izolovány z juvenilní předkožky nebo z dospělé normální lidské tkáně odebrané z různých míst, mezi něž patří obličej, prs, břicho a stehno. Krátce po izolaci jsou normální lidské epidermální keratinocyty kryokonzervovány v pasáži 2 (P2) pomocí patentovaného mrazicího média bez séra, Cryo-SFM. Každá rozmražená kryovialka obsahuje nejméně 500 000 životaschopných buněk. Normální lidské epidermální keratinocyty jsou k dispozici také jako proliferující buněčné kultury vytvořené z kryokonzervovaných buněk, které byly rozmraženy a poté kultivovány po dobu tří dnů.
Protokol kultivace normálních lidských epidermálních keratinocytů
Keratinocytární růstové médium 2 je bezsérové médium optimalizované pro kultivaci epidermálních keratinocytů in vitro bez napájecích buněk. Médium lze také použít ke kultivaci koňských, prasečích, myších a potkaních keratinocytů (s příslušnou úpravou koncentrace chloridu vápenatého podle potřeby). Růstové médium pro keratinocyty 2 je také vhodné pro keratinocyty rohovky potkana.
Růstové médium pro keratinocyty 2 je k dispozici ve dvou formátech: Varianta média (připraveného k použití) obsahuje 500 ml lahvičku bazálního média a jednu lahvičku SupplementMix. Sada Medium Kit obsahuje 500ml láhev bazálního média a SupplementPack, což je sada jednotlivých lahviček s předem odměřenými doplňky, která dává uživateli plnou kontrolu nad složením média. Přidáním směsi SupplementMix nebo balení SupplementPack k základnímu médiu vznikne kompletní růstové médium pro keratinocyty 2. Základní médium (s fenolovou červení nebo bez ní), SupplementMix a SupplementPack lze zakoupit také samostatně.
Keratinocyte Growth Medium 2 is recommended for
- Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), juvenile foreskin
- Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK), adult donor
Podrobnosti o doplňku růstového média pro keratinocyty 2
Růstové médium pro keratinocyty 2 obsahuje všechny složky nezbytné pro optimální růst lidských keratinocytů. Patří mezi ně extrakt z hovězí hypofýzy, epidermální růstový faktor, inzulín a transferin (podrobnosti viz tabulka níže). Růstové médium pro keratinocyty 2 neobsahuje antibiotika ani antimykotika a je určeno k použití v inkubátoru s 5% obsahem atmosférického CO2.
Příprava doplňkových médií pro lidské epidermální keratinocyty
- Růstové médium pro keratinocyty 2 SupplementMix nebo SupplementPack rozmrazte při teplotě 15 - 25 °C.
- Asepticky promíchejte roztoky doplňků jemným pipetováním nahoru a dolů.
- Přeneste celý obsah každého doplňku do základního média pro keratinocyty.
- Lahvičku uzavřete a jemně ji promíchejte, aby vznikla homogenní směs.
Skladování a stabilita produktů primárních lidských epidermálních keratinocytů a růstových médií pro keratinocyty
- Po příchodu ihned skladujte Keratinocyte Basal Medium ve tmě při teplotě 4 - 8 °C; nemrazte. Keratinocyte Growth Medium SupplementMix nebo SupplementPack skladujte při -20 °C.
- Při správném skladování jsou produkty stabilní až do data použitelnosti uvedeného na etiketě.
- Po přidání doplňků do Keratinocyte Basal Medium je doba použitelnosti celého média šest týdnů při teplotě 4 - 8 °C. Kompletní médium nezmrazujte.
- Pro použití předehřejte pouze požadovanou alikvotní část kompletního Keratinocytárního růstového média a zbývající médium uchovávejte v chladu při teplotě 4 - 8 °C.
- Po příjezdu uchovávejte kryokonzervované buňky v tekutém dusíku nebo je přímo vysaďte.
- Proliferující buňky musí být zpracovány ihned po příjezdu.
Kontrola kvality primárních lidských epidermálních keratinocytů a růstových médií pro keratinocyty./h2>
Kontrola kvality primárních lidských epidermálních keratinocytů
Následující testy přísné kontroly kvality jsou prováděny u každé šarže lidských epidermálních keratinocytů:
- Testování morfologie buněk, míry adherence a životaschopnosti buněk
- Imunohistochemické testování markeru cytokeratinu specifického pro daný buněčný typ
- Testování růstové výkonnosti prostřednictvím více pasáží až do 15 zdvojení populace (PD) za kultivačních podmínek bez antibiotik a antimykotik.
- Testování na nepřítomnost HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 a mikrobiálních kontaminantů (plísní, bakterií a mykoplazmy)
- Podrobný certifikát analýzy (CoA) pro každou šarži je k dispozici ke stažení.
Kontrola kvality růstového média pro keratinocyty 2
Všechny šarže růstového média pro keratinocyty 2 jsou podrobeny komplexnímu testování kvality. Testy kontrolují aktivitu podporující růst, míru adherence a typickou morfologii primárních lidských keratinocytů. Jako reference se používají schválené interní šarže média. Mikrobiologické testování navíc zajišťuje, že všechny šarže Keratinocyte Growth Medium 2 neobsahují kontaminanty (plísně, bakterie, mykoplazma).
Předpokládané použití primárních lidských epidermálních keratinocytů a růstového média pro keratinocyty
Primární lidské epidermální keratinocyty a růstové médium pro keratinocyty jsou určeny pouze pro in vitro použití, nikoli pro diagnostické nebo terapeutické postupy. Informace o bezpečnosti naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Poznámka: Média PromoCell® mají nízký nebo nulový obsah séra a nejsou vhodná pro trypsinovou neutralizaci (například při subkultivaci buněk).Doporučujeme použít naši sadu DetachKit (C-41200, C-41210, C-41220), která obsahuje HEPES BSS, trypsin/EDTA a roztok pro neutralizaci trypsinu.