HPLC Analysis of Serine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
Materiály
Analytical column
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Standard
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm
injection
5 μL
sample
10 mg/mL in methanol