Zpět
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
Číslo EC:
231-545-4
Products
Značka
Supelco (2)
Agentura
Chemické složení
Objem (ml)
Úroveň kvality
Aplikace
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
54279-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
54278-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea