Soupravy pro screening patogenů, nástroje a jednorázové materiály
Testování patogenů je klíčovou součástí a rozhodujícím faktorem úspěchu účinných programů bezpečnosti potravin a kontroly procesů. V citlivých průmyslových odvětvích zahrnujících výrobu potravin a nápojů je screening patogenů důležitou součástí zajištění bezpečnosti spotřebitelů. Technologický pokrok nabízí několik přístupů k rychlé detekci patogenů v jakémkoli vzorku. Využijte naší široké nabídky produktů pro testování patogenů, které vyhovují vašim potřebám.
Přečtěte si více informací o
Metoda PCR (polymerázová řetězová reakce) pro detekci patogenů
Diferenciace patogenů podle jejich jedinečného podpisu DNA nebo RNA pomocí diagnostických metod zahrnujících amplifikaci DNA, jako je polymerázová řetězová reakce (PCR), pomáhá překonat problémy, jako jsou falešně pozitivní výsledky, kultivace mikroorganismů atd. Techniky PCR umožňují citlivou, rychlou a přesnou detekci mikrobů.
V SystémAssurance® GDS je osvědčená metoda molekulárního screeningu PCR sestávající ze tří jednoduchých kroků: obohacení vzorku, přípravu vzorku pomocí imunomagnetické separace PickPen™ (IMS) a analýzu PCR pomocí rotoru Assurance® GDS Rotor-Gene® Q. Navrženo pro optimální flexibilitu, různé části přípravy vzorků Assurance® GDS lze nyní automatizovat pomocí Assurance® GDS PipetMax, což umožňuje rostlinným laboratořím přizpůsobit testování tak, aby lépe vyhovovalo jejich měnícím se potřebám. Výsledky jsou k dispozici tentýž den nebo následující den, namísto následného několikadenního potvrzení celé kultury, což šetří drahocenný čas u produktů podléhajících rychlé zkáze. Systém byl validován řadou třetích stran včetně AOAC, AFNOR, MicroVal a Health Canada.
Enzymoimunosorbční test (metoda ELISA) pro detekci patogenů
Enzymoimunosorbční test (ELISA) je jednou z nejčastěji používaných imunologických metod pro detekci patogenů z potravin. Poskytuje vysoce účinné testy, které maximalizují výkonnost laboratoře a minimalizují dobu zpracování.
Naše TRANSIA® AG (Enzyme ImmunoAssay) a TRANSIA® PLATE obsahují osvědčenou protilátko-antigenovou "sendvičovou" technologii testů pro detekci potravinových patogenů ve vzorcích výrobků i v prostředí. Nabízíme přesný a spolehlivý systém s vysokou průchodností. Rozsáhlé validace AOAC a ISO a zabudované pozitivní a negativní kontroly společně poskytují uživatelům potřebnou důvěru ve výsledky. Díky efektivnímu 96jamkovému formátu a dostupné automatizaci je TRANSIA® AG / TRANSIA® PLATE ideálním řešením pro velkoobjemové testování.
Gemini® je náš plně automatizovaný mikrotitrační procesor, který je kompatibilní se všemi enzymovými imunoanalýzami a je předprogramován pro naše testy TRANSIA® PLATE. Oproti jiným systémům nabízí vyšší kapacitu pro testování s vysokou propustností.
Testy s laterálním průtokem
Laterální průtokové testy jsou imunoanalýzy pro detekci potravinových patogenů s maximálním pohodlím. Testy pokrývají hlavní patogeny, fungují jako minilaboratoř a obsahují zabudovanou kontrolní reakci pro optimalizované testování patogenů. Definitivní výsledky jsou k dispozici již za 20 minut.
Naše VIP® Gold (Visual Immuno Precipitate) jednostupňové vizuální imunoanalytické testy laterálního toku jsou navrženy pro použití s našimi obohacovacími médii, jako je mEHEC pro detekci potravinových a environmentálních patogenů.
Prozkoumejte naše Singlepath® jednostupňové vizuální imunoanalytické testy s laterálním průtokem, které lze použít v kombinaci s našimi testy GranuCult® médiem k zajištění optimálního výkonu testu při detekci Salmonella, E. coli O157, Listeria monocytogenes a Campylobacter.
Nabízíme také 1-2 Test® na Salmonellu, což je první široce uznávaný jednorázový test na bázi protilátek pro detekci Salmonelly ve vzorcích potravin a životního prostředí. Kombinuje patentované vědecké poznatky s praktickým použitím, což vede k osvědčenému výkonu a snadnému použití, které poskytuje přesné, spolehlivé a validované výsledky.
Obohacovací média na vyžádání
Kultivační média pro krok obohacení v procesu detekce patogenů jsou nyní dostupná na vyžádání, pouhým stisknutím tlačítka. Nový systém ReadyStream® připraví a vydá až 100 litrů předehřátých médií, kdykoli a kdekoli je potřeba. V úvodním 20minutovém kroku pro každý vak s médii se obsažená dehydratovaná kultivační média ozářená gama zářením rehydratují přidáním sterilní filtrované vody. Vznikne tak 10x koncentrovaná zásoba média, jejíž libovolné množství lze na místě dále naředit a získat tak 10násobný objem k okamžitému výdeji.
Související zdroje produktů
- Application Note: Assurance® GDS Manual PickPen® vs. PipetMax® for Challenging Food and Environmental Samples
Study to demonstrate sample preparation equivalence of manual PickPen® and automated PPMX methods in challenging food matrices.
- Flyer: Key Advantages of Assurance® GDS
Key advantages of the Assurance® GDS genetic detection system for rapid food pathogen testing.
- Brochure: TRANSIA® AG - TRANSIA® PLATE
TRANSIA® PLATE for ELISA method for pathogen detection.
- Brochure: Assurance® GDS System
Enhance your pathogen testing sensitivity and reliability with the Assurance® GDS system.
- Brochure: VIP® Gold Test Devices
Lateral Flow Tests for Listeria, EHEC and Salmonella. Reduce your pathogen testing costs.