Merck
Střední 199
Ruka vědce v modré rukavici, který pipetou přelévá červenou kapalinu do jedné z několika jamek ve vícejamkové destičce, což naznačuje laboratorní prostředí zaměřené na biologický nebo chemický výzkum.
Medium 199, často označované jako M199, je médium pro kultivaci buněk, které vyvinul J. F. Morgan v roce 1950. Vzniklo jako rané syntetické médium pro kultivaci fibroblastů kuřecích embryí a dalších savčích buněk v laboratorních podmínkách. Složení média 199 se může mírně lišit v závislosti na specifických požadavcích kultivované buněčné linie, nicméně základní složení obvykle obsahuje soli, jako je chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý a síran hořečnatý.
Medium 199 obsahuje také různé esenciální a neesenciální aminokyseliny, glukózu, cholesterol, pyrimidiny a vitaminy, včetně thiaminu, riboflavinu a biotinu. Neobsahuje proteiny, lipidy ani růstové faktory; místo toho M199 využívá pufrovací systém hydrogenuhličitanu sodného (2,2 g/l) a k udržení fyziologicky vhodného pH vyžaduje prostředí s 5-10 % CO2 .
Medium 199 je k dispozici v několika různých formulacích, které mohou zahrnovat Earleovy nebo Hanksovy soli, 
L-Glutamin, HEPES, stabilní glutamin a hydrogenuhličitan sodný a je k dispozici v tekuté i práškové formě. Kapalná forma se dodává předpřipravená a připravená k použití, zatímco prášková forma se týká dehydratované verze, kterou je třeba před použitím rekonstituovat se sterilní vodou nebo pufrovacím roztokem.
Přečtěte si více informací o:
Podrobnější informace o přípravku:
Použití média 199
Médium 199 bylo původně navrženo pro chemicky definované kultivační podmínky bez živočišných složek, takže je velmi vhodné pro virologii a výrobu vakcín, včetně výroby vakcín ve velkém měřítku. Kromě toho hrála M199 důležitou roli v kampani očkování proti dětské obrně v roce 1955. Široké spektrum jeho použití se rozšiřuje také na výrobu biologik, screening léčiv a toxikologické studie, což usnadňuje pokrok v medicíně a biotechnologiích.
Medium 199 vs DMEM
Dulbeccovo modifikované médium Eagle (DMEM) a médium 199 jsou dvě běžně používaná média pro kultivaci buněk s některými výraznými rozdíly. V porovnání s médiem 199 obsahuje DMEM obvykle vyšší koncentrace aminokyselin, vitaminů, glukózy a anorganického fosfátu. Vyšší obsah živin v DMEM umožňuje podporovat růst široké škály buněčných linií.
DMEM také využívá fosfátový pufrovací systém, což mu umožňuje udržovat stabilitu pH bez nutnosti přidávat další CO2. Médium 199 však využívá hydrogenuhličitanový pufrovací systém sodíku a k udržení fyziologického pH vyžaduje prostředí s 5 až 10 % CO2.
Rozdílné složení a regulace pH umožňují, aby média DMEM a Medium 199 byla vhodná pro různé požadavky na kultivaci buněk. Výzkumní pracovníci by měli zvolit vhodné médium na základě svých specifických experimentálních potřeb.