Aceton
Aceton je polární aprotické rozpouštědlo, které se díky své schopnosti rozpouštět širokou škálu organických sloučenin včetně polárních i nepolárních látek hojně používá v analytické chemii a v organické syntéze.
Jednou z hlavních výhod použití acetonu jako rozpouštědla v organické syntéze je jeho nízký bod varu a vysoká těkavost, díky čemuž se snadno odstraňuje z reakčních směsí. Tato vlastnost je zvláště užitečná při reakcích vyžadujících vysoké teploty nebo při odstraňování přebytečných činidel či rozpouštědel a při reakcích vyžadujících polární rozpouštědlo, jako jsou nukleofilní substituční reakce, aldolové kondenzace a Grignardovy reakce.
Aceton jako rozpouštědlo nebo mobilní fáze v analytické chemii
V chromatografii se aceton často používá jako rozpouštědlo mobilní fáze v plynové chromatografii (GC) i vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC). Díky své vysoké rozpustnosti a těkavosti je účinným rozpouštědlem pro separaci a analýzu složitých směsí.
Aceton se také používá jako rozpouštědlo pro přípravu vzorků v mnoha analytických metodách, včetně infračervené spektroskopie (IR), nukleární magnetické rezonance (NMR) a hmotnostní spektrometrie (MS). Je zvláště užitečný pro rozpouštění a extrakci malých organických molekul z pevných vzorků.
Roztok acetonu
Aceton se směsí methanolu a vody se používá v HPLC nebo GC.
Deuterovaný aceton (Aceton-d6)
Aceton-d6 (se stupněm deuterace mezi 98-99.96%) spolu s trimethylsilanem nebo bez něj se používá jako rozpouštědlo v NMR spektrometru.
Značené acetony (aceton-2-13C, aceton-1,3-13C2, aceton-18O)
Značený aceton lze použít jako rozpouštědlo k charakterizaci struktury a dynamiky proteinů a dalších biomolekul, jako jsou aminokyseliny, pomocí NMR.
Aceton jako referenční materiál
Aceton se používá jako farmaceutický sekundární standard, což je referenční materiál, který se používá pro kalibraci a kontrolu kvality analytických přístrojů a pro analýzu reziduí.