Přeskočit na
1287303
USP
Gabapentin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, Neurontin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 080,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H17NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2359739
9 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gabapentin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Gabapentin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Gabapentin Capsules
  • Gabapentin Tablets
  • Gabapentin Compounded Cream
  • Gabapentin Compounded Oral Suspension
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1049Y0001280G-007
Gabapentin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1287303
Gabapentin
Gabapentin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1049
Gabapentin
Gabapentin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001280
Gabapentin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
Cerilliant®
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
single component solution
API family
gabapentin
API family
gabapentin
API family
gabapentin
API family
-
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
Gene Information
human ... CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gabapentin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
ESTIMATION OF GABAPENTIN IN HUMAN PLASMA USING LC-MS/MS METHOD.
Das, Binaya.
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 6.3, 213-216 (2013)
N S Gee et al.
The Journal of biological chemistry, 271(10), 5768-5776 (1996-03-08)
Gabapentin (1-(aminomethyl)cyclohexane acetic acid; Neurontin) is a novel anticonvulsant drug, with a mechanism of action apparently dissimilar to that of other antiepileptic agents. We report here the isolation and characterization of a [3H]gabapentin-binding protein from pig cerebral cortex membranes. The
Sheeba Anand
The American journal of hospice & palliative care, 30(2), 192-196 (2012-05-05)
Itch/pruritus can be very distressing in palliative care population and often is difficult to treat. Conventional antihistamines lack efficacy. Cutaneous and central pathogenesis of itch is extremely complex and unclear, making its treatment challenging. Neuronal mechanisms have been identified in
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1287303-250MG04061838725899