RAD198
radiello™ Replacement Mounting Strips
for use with Radiello Outdoor Shelter, pk of 100
About This Item
Doporučené produkty
packaging
pk of 100
manufacturer/tradename
Radiello Code 198
technique(s)
passive air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with Radiello Outdoor Shelter
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokoly
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Související obsah
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.