46937
L-(+)-Lactic acid
analytical standard
Synonyma:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.00 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.