33040-U
BF3 - Methanol
10 % (w/w)
Synonyma:
Boron trifluoride
About This Item
Doporučené produkty
grade
for GC derivatization
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
packaging
pkg of 10 × 5 mL
concentration
10 % (w/w)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
Application
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes, Kidney
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.