28372-U
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
agency
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
parameter
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
application(s)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
column type
capillary intermediate polar
General description
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.