T9128
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for inhibition assay
Synonyma:
SBTI
About This Item
Doporučené produkty
product name
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), lyophilized powder
biological source
Glycine max (soybean)
type
Type II-S
form
lyophilized powder
mol wt
20,100 Da
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Components
Unit Definition
Preparation Note
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Analysis Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.