Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 ft | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 920,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41105108
3 920,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
I.D.
0.19 in. (4.8 mm)
General description
Tubing for MasterFlex™ Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex™ pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
- Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
- Heat sealable, bondable, and formable
- Extremely low gas permeability
Legal Information
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| I.D. 0.19 in. (4.8 mm) | I.D. 0.19 in. (4.8 mm) | I.D. 0.03 in. (0.8 mm) | I.D. 0.25 in. (6.4 mm) |
| packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet |
| manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pharmed L/S tubing
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?