Přeskočit na
S6047
Saccharin sodium salt hydrate
BioXtra, ≥99%
Synonyma:
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole sodium salt, 2-Sulfobenzoic acid imide sodium salt, o-Sulfobenzimide sodium salt, Saccharin soluble
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 600,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 920,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H4NNaO3S · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
205.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-886-1
Beilstein/REAXYS Number:
3599229
MDL number:
1 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
sweetness
300 × sucrose
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
General description
Saccharin is an artificial sweetener, which is used in canned fruit juices, vegetables, cookies and jellies. It is associated with bladder cancer.
Application
Saccharin sodium salt hydrate has been used to eliminate the potentially confounding effect of caloric content. It has also been used to study its effects on the cyclamate-responsive taste 2 receptor member 1 (TAS2R1) receptor.
Biochem/physiol Actions
′First generation′ synthetic sugar alternative that has been studied for its carcinogenic potential.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S1002478391607040
assay
≥99%
assay
≥98.0% (titration)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharin sodium salt hydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)