Merck
S1899
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyma:
Suc-Gly-Gly-Phe-PNA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H25N5O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
499.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
273-486-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)
InChI key
CFYIUBWVKZQDOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for chymotrypsin and for S. griseus protease B.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)