Key Documents
RAB0396
Sigma-Aldrich
Human PDGF-AB ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The Human PDGF-AB (human platelet-derived growth factor AB) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human PDGF-AB in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human PDGF-AB
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Bezpečností list
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Bezpečností list
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Bezpečností list
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Bezpečností list
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Bezpečností list
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Navštívit knihovnu dokumentů
Stefano Pulcini et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Background: Platelet-Rich Plasma (PRP) induces bone regeneration; however, there is low evidence supporting its efficacy in bone healing. The lack of a standardized protocol of administration represents the main obstacle to its use in the clinical routine for bone defects'