Merck
PZ0366
PD166326
≥98% (HPLC)
Synonyma:
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[[3-(hydroxymethyl)phenyl]amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PD 166326
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H16Cl2N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
427.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41105101
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1N(C)C2=C(C=NC(NC3=CC=CC(CO)=C3)=N2)C=C1C4=C(Cl)C=CC=C4Cl
InChI
1S/C21H16Cl2N4O2/c1-27-19-13(9-15(20(27)29)18-16(22)6-3-7-17(18)23)10-24-21(26-19)25-14-5-2-4-12(8-14)11-28/h2-10,28H,11H2,1H3,(H,24,25,26)
InChI key
ZIQFYVPVJZEOFS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PD166326 is an ATP-competitive dual BCR-ABL and Src kinase inhibitor. In some studies it has been found to be more potent than imatinib with inhibition of cancer growth in the low nanomolar range or even picomolar range in various biological systems.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)