Merck
N4779
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
≥98%, chloride channel blocker, solid
Synonyma:
NPPB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H16N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 37 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1NCCCc2ccccc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-16(20)14-11-13(18(21)22)8-9-15(14)17-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,17H,4,7,10H2,(H,19,20)
InChI key
WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent chloride channel blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chloride Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)