MAK316
Heme Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonyma:
Heme Quantification Kit
About This Item
Doporučené produkty
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder
storage temp.
2-8°C
General description
Features and Benefits
Suitability
Principle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)