Přeskočit na
M6900
Methyl Blue
powder or crystals
Synonyma:
Acid blue 93, Aniline blue water soluble, Cotton blue, Poirriers blue, Water blue
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 960,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C37H27N3Na2O9S3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
799.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-352-9
Colour Index Number:
42780
MDL number:
3 960,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder or crystals
Quality Segment
mp
>-23 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥650 at 594-610  nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
General description
Methyl Blue is a triaminotriphenylmethane dye, widely used in paper, textile and leather production.
Application
Methyl Blue has been used:
  • to stain leaf disks for callose visualization within the cells
  • to incubate cells for 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)/septa staining
  • as a marker for β-(1-3)-d-glucans or acidic phloroglucinol for the detection of callose and lignin
Biochem/physiol Actions
Methyl Blue is considered as a xenobiotic compound and has antiseptic property. It is useful in polychrome staining. Methyl blue is mostly used for staining samples in histology and microbiology. It is also useful as a model to reveal the role of catalyst in light induced degradation of dyes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
95290M5528556416
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder, crystals or chunks
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
>-23 °C
mp
-
mp
-
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Blue
wgk
WGK 2
flash_point_f
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)