Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 56 100,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Packaging:
pack of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Nalgene DS0345-0001
56 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0345-0001
General description
Stainless steel with PTFE stopcocks. Designed with three vacuum ports each with a two-way valve and vent. Barbed fitting accepts 3/8 in. (9.5 mm) I.D. tubing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene DS0345-0001 | manufacturer/tradename Nalgene® 5310-0250 | manufacturer/tradename Nalgene® 5309-0250 | manufacturer/tradename Nalgene® 5311-0250 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| feature autoclavable | feature autoclavable: no | feature autoclavable | feature autoclavable: no |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M4664-1EA | 04061826746394 |