Přeskočit na
M1942
Molybdenum Blue spray reagent
liquid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 700,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
3 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Molybdenum Blue spray reagent,
Quality Segment
description
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid, Molybdenum Blue reagent
form
liquid
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Molybdenum Blue reagent is suitable for use in the detection of phospholipids and related compounds.
Application
For use in the detection of phospholipids and related compounds.
Molybdenum Blue reagent may be used for the determination of phosphatidylglycerol and the lecithin/sphingomyelin ratio in biological samples[1] and phospholipids[2] in Halobellus by using single-dimension thin-layer chromatography (TLC) method and high-performance thin-layer chromatography (HPTLC), respectively.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
114545114391248266
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
description
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid, Molybdenum Blue reagent
description
-
description
-
description
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)