LUC1
Luciferase Reporter Gene Detection Kit
About This Item
Doporučené produkty
usage
kit sufficient for 100 assays
storage temp.
−70°C
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sortimentní položky
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Světluška luciferáza je citlivým reportérem pro genové studie, protože se v savčích buňkách nebo tkáních nevyskytuje.