H2625
Hemoglobin from bovine blood
suitable for protease substrate, substrate powder
Synonyma:
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Doporučené produkty
biological source
bovine blood
form
substrate powder
mol wt
Mr ~64500
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
suitability
suitable for protease substrate
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Caution
Preparation Note
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.