Merck
H1417
HISTOSETTE® I Biopsy Processing/Embedding Cassettes
green
Synonyma:
HISTOSETTE® I Biopsy Processing/Embedding Cassettes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
color
green
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)