Přeskočit na
F9018
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
capacity 4 L
Synonyma:
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container, 4LDB, liquid nitrogen dewar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
30 200,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
4 L
Material:
aluminum flask
Joint:
Joints neck (30)
Packaging:
pack of 1 ea
30 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
aluminum flask
joint
Joints neck (30)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 4LDB
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
4 L
flask I.D. × depth
19.3 cm (7.6 in.) × 43.2 cm (17 in.)
neck I.D.
3.0 cm (1.2 in.)
General description
LD Series Liquid Nitrogen Dewars are designed for storage of small quantities of liquid nitrogen.
High-strength aluminum shell is both durable and light-weight. Super insulation provides advanced thermal protection. Neck tube joins inner and outer container, providing maximum durability and minimum nitrogen consumption. Cap and neck tube core provide positive closure.
Features and Benefits
  • Includes a lightweight Snap-On cap for sample protection.
  • Superior vacuum performance provides maximum holding times and ultimate thermal protection.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z150819F9143F4524
material
aluminum flask
material
aluminum flask
material
aluminum flask
material
aluminum flask
capacity
4 L
capacity
5 L
capacity
10 L
capacity
25 L
manufacturer/tradename
Worthington 4LDB
manufacturer/tradename
Worthington 5LDB
manufacturer/tradename
Worthington 10LDB
manufacturer/tradename
Worthington 25LD
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
joint
Joints neck (30)
joint
Joints neck (142)
joint
Joints neck (51)
joint
Joints neck (64)
flask I.D. × depth
19.3 cm (7.6 in.) × 43.2 cm (17 in.)
flask I.D. × depth
19.3 cm (7.6 in.) × 44.5 cm (17.5 in.)
flask I.D. × depth
29.0 cm (11.4 in.) × 59.7 cm (23.5 in.)
flask I.D. × depth
39.7 cm (15.6 in.) × 65.5 cm (25.8 in.)
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)